900802
1-Butyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
≥99%, H2O <500 ppm
Sinónimos:
1-Butyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethanesulfonimide) salt, 1-Butyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethanesulfonyl)amide, 1-Butyl-3-methylimidazolium bis(triflyl)imide, BMIIm, BMIM TFSI
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥99%
Formulario
liquid
composición
H2O, <500 ppm
impurezas
≤500 ppm H2O
mp
1 °C
densidad
1.454 g/cm3
aplicaciones
battery manufacturing
cadena SMILES
CCCCn1cc[n+](C)c1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H15N2.C2F6NO4S2/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h6-8H,3-5H2,1-2H3;/q+1;-1
Clave InChI
INDFXCHYORWHLQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.