Merck
900536
Sigma-Aldrich
Methyl acetate-1,2-13C2
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
13CH313COOCH3
Peso molecular:
76.06
Código UNSPSC:
12352101
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensayo
≥97% (CP)
Formulario
liquid
cambio de masa
M+2
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
14.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-10 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)