PHR2926
Methyl acetate
Sinónimos:
Methyl acetate
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1424051
densidad de vapor
2.55 (vs air)
presión de vapor
165 mmHg ( 20 °C)
descripción
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Formulario
liquid
temp. de autoignición
936 °F
lim. expl.
16 %
envase
ampule of 3x1.2 mL
índice de refracción
n20/D 1.361 (lit.)
bp
57-58 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
densidad
0.934 g/mL at 25 °C
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
COC(C)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-3(4)5-2/h1-2H3
Clave InChI
KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
8.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-13 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)