900226
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
carboxylic acid functionalized, fluorescence λem 645 nm, 1 mg/mL in H2O
Sinónimos:
Fluorescent nanocrystals, QDs
About This Item
Productos recomendados
Formulario
dispersion
Nivel de calidad
concentración
1 mg/mL in H2O
fluorescencia
λem 645 nm
λem 645 nm±10 nm, quantum yield >50%
grupo funcional
carboxylic acid
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Precaución
Información legal
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Cadmium-free quantum dots for bioimaging offer design and synthesis strategies, enhancing bioimaging and sensing applications.
Cadmium-free quantum dots for bioimaging offer design and synthesis strategies, enhancing bioimaging and sensing applications.
Cadmium-free quantum dots for bioimaging offer design and synthesis strategies, enhancing bioimaging and sensing applications.
Cadmium-free quantum dots for bioimaging offer design and synthesis strategies, enhancing bioimaging and sensing applications.