919136
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
oleic acid functionalized, fluorescence λem 650 nm, 5 mg/mL in toluene
Sinónimos:
Fluorescent nanocrystals, QDs
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
Nivel de calidad
concentración
5 mg/mL in toluene
fluorescencia
FWHM 25-30 nm
λem 650 nm
, quantum yield ≥70
grupo funcional
oleic acid
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Precaución
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
39.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
4 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Colloidal quantum dots are nano-meter sized, single-crystalline semiconductor fragments that can have highly customizable optical, electronic, and chemical properties through controlled synthesis.
Colloidal quantum dots are nano-meter sized, single-crystalline semiconductor fragments that can have highly customizable optical, electronic, and chemical properties through controlled synthesis.
Colloidal quantum dots are nano-meter sized, single-crystalline semiconductor fragments that can have highly customizable optical, electronic, and chemical properties through controlled synthesis.
Colloidal quantum dots are nano-meter sized, single-crystalline semiconductor fragments that can have highly customizable optical, electronic, and chemical properties through controlled synthesis.