900043
Iron oxide (II,III), nanoparticles
15 nm avg. part. size (TEM), 5 mg/mL in H2O
Sinónimos:
Nanoscale magnetite
About This Item
Productos recomendados
Formulario
dispersion
nanoparticles
Nivel de calidad
concentración
5 mg/mL in H2O
tam. prom. pieza
15 nm (TEM)
temp. de almacenamiento
2-8°C
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Nanoparticle imaging agents enable stem cell tracking via various in vivo imaging techniques.
Nanoparticle imaging agents enable stem cell tracking via various in vivo imaging techniques.
Nanoparticle imaging agents enable stem cell tracking via various in vivo imaging techniques.
Nanoparticle imaging agents enable stem cell tracking via various in vivo imaging techniques.