900026
Iron oxide (II,III), nanoparticles
15 nm avg. part. size (TEM), PEG functionalized, 1 mg/mL in H2O
About This Item
Productos recomendados
Formulario
dispersion
nanoparticles
Nivel de calidad
concentración
1 mg/mL in H2O
tam. prom. pieza
15 nm (TEM)
grupo funcional
PEG
temp. de almacenamiento
2-8°C
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Nanoparticle imaging agents enable stem cell tracking via various in vivo imaging techniques.
Nanoparticle imaging agents enable stem cell tracking via various in vivo imaging techniques.
Nanoparticle imaging agents enable stem cell tracking via various in vivo imaging techniques.
Nanoparticle imaging agents enable stem cell tracking via various in vivo imaging techniques.