Merck
809373
Sigma-Aldrich
Ammonium sulfate-34S
≥98 atom % 34S, ≥98 atom %
About This Item
Fórmula lineal:
(NH4)234SO4
Peso molecular:
134.04
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
≥98 atom % 34S
Ensayo
≥98 atom %
Formulario
solid
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
O=[34S]([O-])([O-])=O.[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)/i;;5+2
Clave InChI
BFNBIHQBYMNNAN-LWXNFOOJSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)