Merck
451916
Sigma-Aldrich
Sulfur-34S
90 atom % 34S
About This Item
Fórmula lineal:
34S
Número de CAS:
Peso molecular:
33.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
90 atom % 34S
Nivel de calidad
mp
119 °C (lit.)
aplicaciones
environmental
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[34S]
InChI
1S/S/i1+2
Clave InChI
NINIDFKCEFEMDL-NJFSPNSNSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
404.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
207.00 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 3
1 of 3