Documentos clave
807508
Sigma-Aldrich
Silver
Nanowires, diam. × L 50 nm (±10 nm) × 40 μm (±5 μm), 5 mg/mL (in IPA)
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
12141740
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
descripción
Flash point 53.6 °F
Nivel de calidad
Formulario
suspension
concentración
5 mg/mL (in IPA)
diám. × L
50 nm (±10 nm) × 40 μm (±5 μm)
color
gray
densidad
0.7889 g/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Owing to unique physical and chemical properties the nanowires of silver find wide range of applications extending from catalysis to photovoltaics, touch screen display, biosensing etc.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
12.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)