Documentos clave
806609
Sigma-Aldrich
Silver
nanowires, diam. × L 20 nm (±2 nm) × 12 μm (±2 μm), 5 mg/mL (in water)
About This Item
Código UNSPSC:
12141740
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
descripción
Flash point >230 °F
Nivel de calidad
Formulario
nanowires
suspension
concentración
5 mg/mL (in water)
diám. × L
20 nm (±2 nm) × 12 μm (±2 μm)
color
gray
densidad
0.999 g/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Owing to unique physical and chemical properties the nanowires of silver find wide range of applications extending from catalysis to photovoltaics, touch screen display, biosensing etc.
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Dzmitry Afanasenkau et al.
Nature biomedical engineering, 4(10), 1010-1022 (2020-09-23)
Neuromuscular interfaces are required to translate bioelectronic technologies for application in clinical medicine. Here, by leveraging the robotically controlled ink-jet deposition of low-viscosity conductive inks, extrusion of insulating silicone pastes and in situ activation of electrode surfaces via cold-air plasma