Merck
804312
Sigma-Aldrich
2,2-difluoroethylamine hydrochloride
Sinónimos:
2,2-difluoro-1-ethanamine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2H6ClF2N
Número de CAS:
Peso molecular:
117.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
95%
Nivel de calidad
Formulario
powder
mp
132-137 °C (w/decomp)
grupo funcional
amine
fluoro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.NCC(F)F
InChI
1S/C2H5F2N.ClH/c3-2(4)1-5;/h2H,1,5H2;1H
Clave InChI
YSVKPVHTHFECBE-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
2,2-Difluoroethylamine hydrochloride was recently reported to be used as a precursor for the "elusive" difluoromethyl diazomethane species (CF2HCHN2). The difluoromethyl diazomethane intermediate can be generated in situ in the presence of tert-butyl nitrite and a catalytic amount of acetic acid.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)