Merck
Reactivos de halogenación
Estructura del alquilflúor, un reactivo de halogenación
La halogenación es una herramienta fundamental en la caja de herramientas del químico orgánico para sustituir un átomo de hidrógeno por un átomo de halógeno (flúor, cloro, bromuro o yodo). El uso de reactivos de halogenación en varios protocolos de acoplamiento (por ejemplo, Suzuki, Stille, Sonogashira) y sustitución nucleófila es frecuente y se ha comunicado en la comunidad científica.
Si bien existen varios métodos sintéticos para la introducción de un halógeno, siguen siendo necesarios métodos eficaces y prácticos para la introducción de otros elementos estructurales que contengan halógenos, en particular en una etapa avanzada de la síntesis (especialmente con altos rendimientos y en condiciones suaves). Puede utilizar nuestros reactivos de halogenación fácilmente asequibles en muchas etapas de su síntesis, y muchos son prácticos para su uso en el desarrollo en fase avanzada.  
Nuestra cartera de productos incluye reactivos de halogenación para bromaciones, cloraciones, fluoraciones, haloboraciones y yodaciones. Con productos como AlkylFluor, XtalFluor®, PhenoFluor™ y PyFluor existen opciones de reactivos estables de sobremesa para la desoxifluoración. Nos dedicamos a propiciar todas sus exploraciones con nuestros sustratos halogenados.
Productos
Ordenar por relevancia
Mostrando de 1 a 20 de 141
Cambiar Vistas
Mostrando de 1 a 20 de 141
Comparar
Referencia del producto
Nombre del producto
Descripción del producto
Precios
Usted ha visto de 1 a 20 de 141 resultados