Merck
798924
Sigma-Aldrich
Acrylamide-13C3,2,3,3-d3
99 atom % 13C, 98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C3D3H2NO
Número de CAS:
Peso molecular:
77.07
Código UNSPSC:
41105319
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % D
Ensayo
98% (CP)
Formulario
powder
técnicas
protein expression: suitable
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
N[13C]([13C]([2H])=[13C]([2H])[2H])=O
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)/i1D2,2+1D,3+1
Clave InChI
HRPVXLWXLXDGHG-LJQSZPFLSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Órganos de actuación
Peripheral nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
280.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
138 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)