798150
Fluorescent nanodiamond
Nitrogen vacancy ~3ppm NV centers, 90 nm avg. part. size, 1 mg/mL in deionized water
Sinónimos:
Diamond nanopowder, Nanodiamonds
About This Item
Productos recomendados
Formulario
suspension
Nivel de calidad
composición
Nitrogen vacancy, ~3ppm NV centers
concentración
1 mg/mL in deionized water
tam. prom. pieza
90 nm
fluorescencia
λex 514 nm; λem 711 nm
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Fluorescent Nanodiamond Particles (FNDs)- Find properties and applications of nanodiamond particles.
Fluorescent Nanodiamonds and biofunctionalization strategies are detailed for imaging and bioconjugation applications.
Fluorescent Nanodiamonds and biofunctionalization strategies are detailed for imaging and bioconjugation applications.
Fluorescent Nanodiamonds and biofunctionalization strategies are detailed for imaging and bioconjugation applications.