793272
D-α-Hydroxyglutaric acid-13C5 disodium salt
≥99 atom % 13C, ≥94% (CP)
Sinónimos:
2-Hydroxyglutarate-13C5, (R)-2-Hydroxypentanedioic acid-13C5 disodium salt, Disodium (R)-2-hydroxyglutarate-13C5
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensayo
≥94% (CP)
Formulario
powder
técnicas
bio NMR: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
cambio de masa
M+5
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=[13C]([13CH2][13CH2][13C@@H](O)[13C]([O-])=O)[O-].[Na+].[Na+]
InChI
1S/C5H8O5.2Na/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3,6H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2/t3-;;/m1../s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1;;
Clave InChI
DZHFTEDSQFPDPP-JVBXKYRZSA-L
Categorías relacionadas
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)