Merck
900845
Sigma-Aldrich
Pyruvic acid-1-13C,d4
≥99 atom % 13C, ≥97 atom % D, ≥97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13CC2D4O3
Número de CAS:
Peso molecular:
93.08
Código UNSPSC:
12352106
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
≥97 atom % D
Ensayo
≥97% (CP)
Formulario
liquid
cambio de masa
M+5
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=[13C](O[2H])C(C([2H])([2H])[2H])=O
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
82 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)