764086
5-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole
95%
Sinónimos:
5-Bromobenzo[c][1,2,5]thiadiazole
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
55-60 °C
grupo funcional
bromo
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Brc1ccc2nsnc2c1
InChI
1S/C6H3BrN2S/c7-4-1-2-5-6(3-4)9-10-8-5/h1-3H
Clave InChI
LLCRUZDFDGTAAN-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)