Merck
761044
Sigma-Aldrich
2-Chloro-1,3,2-dioxaphospholane 2-oxide-d4
98 atom % D, 90% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2D4ClO3P
Peso molecular:
146.50
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
90% (CP)
Formulario
liquid
cambio de masa
M+4
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])OP(O1)(Cl)=O
InChI
1S/C2H4ClO3P/c3-7(4)5-1-2-6-7/h1-2H2/i1D2,2D2
Clave InChI
SBMUNILHNJLMBF-LNLMKGTHSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)