Merck
760501
Sigma-Aldrich
Diethyl-d10 carbonate
98 atom % D, 97% (CP)
Sinónimos:
Deuterium labeled diethyl carbonate, Diethyl carbonate-d10
About This Item
Fórmula lineal:
CD3CD2OC(O)OCD2CD3
Peso molecular:
128.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
97% (CP)
Formulario
liquid
bp
126-128 °C (lit.)
mp
-43 °C (lit.)
densidad
1.056 g/mL
cambio de masa
M+10
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC(=O)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-7-5(6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
Clave InChI
OIFBSDVPJOWBCH-MWUKXHIBSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
77.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
25 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)