Merck
658634
Sigma-Aldrich
Ethylene carbonate-(carbonyl-13C)
98 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13CC2H4O3
Número de CAS:
Peso molecular:
89.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % 13C
Ensayo
97% (CP)
Formulario
solid
mp
37-39 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
O=[13C]1OCCO1
InChI
1S/C3H4O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2/i3+1
Clave InChI
KMTRUDSVKNLOMY-LBPDFUHNSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Kidney
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
289.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
143 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)