759821
1,1-Dibutyl-d18-3-octadecylurea
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)17NHCON((CD2)3CD3)2
Peso molecular:
442.86
Código UNSPSC:
12352005
Productos recomendados
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensayo
≥98% (CP)
Formulario
solid
cambio de masa
M+18
cadena SMILES
O=C(N(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])NCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)