756113
Ethylbenzene-(phenyl-13C6)
99 atom % 16O, 99% (CP)
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 16O
Ensayo
99% (CP)
Formulario
liquid
bp
136 °C (lit.)
mp
-95 °C (lit.)
densidad
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
CC[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3/i3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1
Clave InChI
YNQLUTRBYVCPMQ-LSYAIDEBSA-N
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
71.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
22 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)