609102
L-Aspartic-15N acid β-benzylester derivative
98 atom % 15N
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % 15N
mass shift
M+1
storage temp.
−20°C
SMILES string
[15NH2][C@@H](CC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H13NO4/c12-9(11(14)15)6-10(13)16-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1/i12+1
Inchi Key
VGALFAWDSNRXJK-ZNXOOWLZSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c