Merck
749532
Sigma-Aldrich
2-Bromo-1,3,4-thiadiazole
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2HBrN2S
Número de CAS:
Peso molecular:
165.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
Formulario
solid
mp
68-73 °C
grupo funcional
bromo
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Brc1nncs1
InChI
1S/C2HBrN2S/c3-2-5-4-1-6-2/h1H
Clave InChI
DQBCRVIBTFHJLM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)