There are two moles of 1-ethyl-3-methylimidazolium chloride (EMIC) for every three moles of aluminum chloride (AlCl3). The material has a linear formula of (C6H11ClN2)2 · (AlCl3)3. The molecular weight is 693.26, which is equivalent to the molecular mass of two moles of EMIC and three moles of AlCl3.
742872
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride-aluminum chloride
Sinónimos:
AICl3-EMIC, Aluminum chloride-1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride, EMIM Cl AlCl3
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
-
Hi, what's the molar ratio of AlCl3 to EmimCl of this 724872 product?
1 answer-