740691
3-(3-Hydroxypropyl)-1H-indole
97%
Sinónimos:
Homotryptophol, 1H-indole-3-proanol, 3-Indolepropanol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H13NO
Número de CAS:
Peso molecular:
175.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.605
densidad
1.147 g/mL at 25 °C
grupo funcional
hydroxyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OCCCc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C11H13NO/c13-7-3-4-9-8-12-11-6-2-1-5-10(9)11/h1-2,5-6,8,12-13H,3-4,7H2
Clave InChI
LYPSVQXMCZIRGP-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Mikas Sadauskas et al.
Biomolecules, 10(4) (2020-04-30)
A plant auxin hormone indole-3-acetic acid (IAA) can be assimilated by bacteria as an energy and carbon source, although no degradation has been reported for indole-3-propionic acid and indole-3-butyric acid. While significant efforts have been made to decipher the Iac