632414
Indole-7-carboxaldehyde
97%
Sinónimos:
7-Formylindole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H7NO
Número de CAS:
Peso molecular:
145.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
97%
mp
87-91 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadena SMILES
[H]C(=O)c1cccc2cc[nH]c12
InChI
1S/C9H7NO/c11-6-8-3-1-2-7-4-5-10-9(7)8/h1-6,10H
Clave InChI
XQVZDADGTFJAFM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- reactant for preparation of antiandrogens
- reactant for preparation of antiplatelet agent
- reactant for preparation of liver X receptor (LXR) agonists
- reactant for preparation of antagonists of the EP3 receptor for prostaglandin E2
- reactant for preparation of inhibitors of glycoprotein perforin
- reactant for preparation of potent antitubulin agents
- reactant for preparation of potential insulin receptor activators
- reactant for preparation of potential scaffolds for peptide mimetics
- reactant for preparation of 5-Hydroxytryptamine1D receptor antagonist
- reactant for preparation of indolocarbazole kinase inhibitors
Used in an efficient synthesis of fused pyrroloquinolinedicarboxylates from acetylenedicarboxylates and triphenylphosphine.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 137, 207-207 (2006)