740519
O-Phosphorylethanolamine-1,1,2,2-d4
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
NH2CD2CD2OPO3H2
Número de CAS:
Peso molecular:
145.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
97% (CP)
Formulario
powder
cambio de masa
M+4
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])OP(O)(O)=O
InChI
1S/C2H8NO4P/c3-1-2-7-8(4,5)6/h1-3H2,(H2,4,5,6)/i1D2,2D2
Clave InChI
SUHOOTKUPISOBE-LNLMKGTHSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)