609552
Ethanolamine-15N
98 atom % 15N
Sinónimos:
2-Aminoethanol-15N
About This Item
Fórmula lineal:
HOCH2CH215NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
62.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % 15N
Ensayo
99% (CP)
bp
170 °C (lit.)
mp
11 °C (lit.)
densidad
1.028 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[15NH2]CCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2/i3+1
Clave InChI
HZAXFHJVJLSVMW-LBPDFUHNSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
199.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
93 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?