Merck
740268
Sigma-Aldrich
2-Iodo-5-methoxyphenol
97%
Sinónimos:
3-Methoxy-6-iodophenol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H7IO2
Número de CAS:
Peso molecular:
250.03
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
70-75 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(I)c(O)c1
InChI
1S/C7H7IO2/c1-10-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4,9H,1H3
InChI key
UEKVFLARUBVPKA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c