738999
Isooctyl trimethoxysilane, mixture of isomers
97%
Sinónimos:
2,4,4-Trimethylpentyltrimethoxysilane
Quality Level
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.416
density
0.901 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
125.6 °F
flash_point_c
52 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?