435694
Dimethyloctadecyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammonium chloride solution
42 wt. % in methanol
Sinónimos:
Dimethyloctadecyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammonium chloride
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
concentración
42 wt. % in methanol
impurezas
8 wt. % (3-chloropropyl)trimethoxysilane
índice de refracción
n20/D 1.3889
densidad
0.88 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
[Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCC[Si](OC)(OC)OC
InChI
1S/C26H58NO3Si.ClH/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27(2,3)25-23-26-31(28-4,29-5)30-6;/h7-26H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
WSFMFXQNYPNYGG-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Aplicación
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
11 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?