Merck
734799
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2,6-dimethylpyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H8BrN
Número de CAS:
Peso molecular:
186.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.552
densidad
1.431 g/mL at 25 °C
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
Cc1ccc(Br)c(C)n1
InChI
1S/C7H8BrN/c1-5-3-4-7(8)6(2)9-5/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
TUJVGHCSNXCAFE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
188.1 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
86.7 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)