715352
Phenyl vinyl-1,2-13C2 sulfide
99 atom % 13C
Sinónimos:
(Phenylthio)ethylene-13C2
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5S13CH=13CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
138.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulario
liquid
bp
94-95 °C/25 mmHg
densidad
1.057 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+2
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[13CH2]=[13CH]Sc1ccccc1
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Información legal
Licensed from Highlands Stable Isotopes Corp.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)