713538
Poli(etilenglicol)-bloque-poli(propilenglicol)-bloque-poli(etilenglicol))
Sinónimos:
Poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol)
About This Item
Productos recomendados
Formulario
paste
Nivel de calidad
impurezas
≤1.0% water
≤1.0%
solubilidad
H2O: 0.25 g/10 mL, clear, colorless
cadena SMILES
O2C(C2)C.O1CC1
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
Clave InChI
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
>302.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 150 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)