310794
D-Glucose-2-13C
99 atom % 13C
Sinónimos:
Labeled Glucose, Dextrose-2-13C
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]25/D +52.0, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp
150-152 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O)[13C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i5+1
Clave InChI
WQZGKKKJIJFFOK-UKLRSMCWSA-N
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Isotopic Labeling for NMR Spectroscopy of Biological Solids;
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.