Merck
707457
Sigma-Aldrich
Benzyl chloroformate-(carbonyl-13C)
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinónimos:
Carbobenzoxy chloride-(carbonyl-13C)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C713CH7ClO2
Número de CAS:
Peso molecular:
171.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
97% (CP)
Formulario
liquid
bp
103 °C/20 mmHg
densidad
1.202 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cl[13C](=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C8H7ClO2/c9-8(10)11-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2/i8+1
Clave InChI
HSDAJNMJOMSNEV-VJJZLTLGSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
197.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
92 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)