Merck
704539
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) dithiol
average Mn 3,400, thiol
Sinónimos:
Polyethylene glycol, PEG dithiol
About This Item
Fórmula lineal:
HSCH2CH2(OCH2CH2)nSH
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Nombre del producto
Poly(ethylene glycol) dithiol, average Mn 3,400
Formulario
powder
mol peso
average Mn 3,400
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
mp
58-65 °C
Ω-final
thiol
α-final
thiol
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: homobifunctional
temp. de almacenamiento
−20°C
Otras notas
Molecular weight: Mn 3,060-3,740
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Highlighting new synthetic modifications of PEG to improve the mechanical properties and degradation of resulting hydrogels in tissue engineering applications.
Hydrogel-based biomaterials for cell delivery and tissue regeneration applications are discussed.
Hydrogel-based biomaterials for cell delivery and tissue regeneration applications are discussed.
Hydrogel-based biomaterials for cell delivery and tissue regeneration applications are discussed.
Ver todo