Merck
702234
Sigma-Aldrich
Lithium-6Li nitrate
95 atom % 6Li, 98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
6LiNO3
Número de CAS:
Peso molecular:
68.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352102
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
95 atom % 6Li
Ensayo
98% (CP)
Formulario
powder
mp
264 °C (lit.)
cambio de masa
M-1
cadena SMILES
[6Li+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Li.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1/i1-1;
Clave InChI
IIPYXGDZVMZOAP-ULWFUOSBSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)