701211
Acetylacetonatobis(ethylene)rhodium(I)
95%
Sinónimos:
(2,4-Pentanedionato)bis(ethylene)rhodium, Bis(η2-ethene)(2,4-pentanedionato-κO,κO′)rhodium, Bis(ethylene)(2,4-pentanedionato)rhodium, Bis(ethylene)rhodium(I) acetylacetonate, Diethylene(acetylacetonato)rhodium
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
95%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp
141-142 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C=C.C=C.CC(=O)\C=C(\C)O[Rh]
InChI
1S/C5H8O2.2C2H4.Rh/c1-4(6)3-5(2)7;2*1-2;/h3,6H,1-2H3;2*1-2H2;/q;;;+1/p-1/b4-3-;;;
Clave InChI
FLRBEQQDEGBCJS-FGSKAQBVSA-M
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?