Merck
697222
Sigma-Aldrich
Tantalum(V) oxide
−60 mesh, 99.5%
Sinónimos:
Tantalum pentoxide
About This Item
Fórmula lineal:
Ta2O5
Número de CAS:
Peso molecular:
441.89
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
99.5%
Formulario
powder
tamaño de partícula
−60 mesh
densidad
8.2 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
battery manufacturing
cadena SMILES
O=[Ta](=O)O[Ta](=O)=O
InChI
1S/5O.2Ta
Clave InChI
PBCFLUZVCVVTBY-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)