695629
5-Hexyl-2-thiopheneboronic acid pinacol ester
97%
Sinónimos:
2-(5-Hexyl-2-thienyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.5
bp
140-142 °C/0.5 mmHg
densidad
0.977 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CCCCCCc1ccc(s1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C16H27BO2S/c1-6-7-8-9-10-13-11-12-14(20-13)17-18-15(2,3)16(4,5)19-17/h11-12H,6-10H2,1-5H3
Clave InChI
FWZQTJFOKCBQGX-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.