616702
Sodium L-lactate-3,3,3-d3 solution
45-55 % (w/w) in H2O, ≥98 atom % D, ≥98% (CP), ≥98% (Chiral Purity, HPLC)
Sinónimos:
L-Lactic-3,3,3-d3 acid sodium salt solution
About This Item
Productos recomendados
descripción
Packaged as gram of solution, 45-55% (w/w)
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensayo
≥98% (CP)
≥98% (Chiral Purity, HPLC)
concentración
45-55 % (w/w) in H2O
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
mp
163-165 °C (lit.)
cambio de masa
M+3
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Na+].[2H]C([2H])([2H])[C@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1/i1D3;
Clave InChI
NGSFWBMYFKHRBD-QQAVFRBQSA-M
Envase
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?