Merck
691380
Sigma-Aldrich
2,2,6-Trimetil-4H-1,3-dioxin-4-ona
Arxada quality, ≥93.0% (GC)
Sinónimos:
TMD, Aducto de dicetenos con acetona
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H10O3
Número de CAS:
Peso molecular:
142.15
Beilstein/REAXYS Number:
2408
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥93.0% (GC)
form
liquid
quality
Arxada quality
manufacturer/tradename
Arxada AG
impurities
≤0.10% diketene (GC)
≤0.4% dehydracetic acid (GC)
≤0.5% 4-methyl-3-penten-2-one (GC)
≤6.0% acetone (GC)
refractive index
n20/D 1.460 (lit.)
bp
~275 °C (lit.)
65-67 °C/2 mmHg (lit.)
mp
12-13 °C (lit.)
solubility
H2O: insoluble
density
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=CC(=O)OC(C)(C)O1
InChI
1S/C7H10O3/c1-5-4-6(8)10-7(2,3)9-5/h4H,1-3H3
InChI key
XFRBXZCBOYNMJP-UHFFFAOYSA-N
Application
2,2,6-Trimetil-4H-1,3-dioxin-4-ona se utiliza generalmente como reactante para la síntesis de ésteres acetoacéticos a partir de alcoholes alifáticos y aromáticos. También puede acetoacetilar aminas y tioles.
Caution
los productos se oscurecen con el tiempo
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
57.2 °F - closed cup
flash_point_c
14 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis, study of 3D structures, and pharmacological activities of lipophilic nitroimidazolyl-1, 4-dihydropyridines as calcium channel antagonist
Miri R, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 14(14), 4842-4849 (2006)
Synthesis and biological evaluation of some new 1, 4-dihydropyridines containing different ester substitute and diethyl carbamoyl group as anti-tubercular agents
Khoshneviszadeh M, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 17(4), 1579-1586 (2009)
Acetoacetylation with 2, 2, 6-trimethyl-4H-1, 3-dioxin-4-one: a convenient alternative to diketene.
Clemens RJ and Hyatt JA.
The Journal of Organic Chemistry, 50(14), 2431-2435 (1985)