245100
2,2,6-Trimetil-4H-1,3-dioxin-4-ona
95%
Sinónimos:
Aducto de dicetenos con acetona
About This Item
Productos recomendados
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.460 (lit.)
bp
~275 °C (lit.)
65-67 °C/2 mmHg (lit.)
mp
12-13 °C (lit.)
solubility
water: insoluble
density
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
ether
ketal
SMILES string
CC1=CC(=O)OC(C)(C)O1
InChI
1S/C7H10O3/c1-5-4-6(8)10-7(2,3)9-5/h4H,1-3H3
InChI key
XFRBXZCBOYNMJP-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
57.2 °F - closed cup
flash_point_c
14 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?