Merck
688436
Sigma-Aldrich
DL-Serine-2,3,3-d3
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3D3H4NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
108.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensayo
≥98% (CP)
Formulario
powder
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
OC([2H])([2H])C(N)([2H])C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/i1D2,2D
Clave InChI
MTCFGRXMJLQNBG-FUDHJZNOSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)