Merck
686956
Sigma-Aldrich
2-Methylpyrimidine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H6N2
Número de CAS:
Peso molecular:
94.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.4930
densidad
1.0132 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
Cc1ncccn1
InChI
1S/C5H6N2/c1-5-6-3-2-4-7-5/h2-4H,1H3
Clave InChI
LNJMHEJAYSYZKK-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
100.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
37.8 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)