142379
4-tert-Butylpyridine
98%
Sinónimos:
4-(1,1-Dimethylethyl)pyridine, p-tert-Butylpyridine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.495 (lit.)
bp
196-197 °C (lit.)
densidad
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)c1ccncc1
InChI
1S/C9H13N/c1-9(2,3)8-4-6-10-7-5-8/h4-7H,1-3H3
Clave InChI
YSHMQTRICHYLGF-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
152.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
67 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Dye-sensitized solar cells (DSSCs) attract attention for high performance and potential low-cost production in solar energy.
Dye-sensitized solar cells (DSSCs) attract attention for high performance and potential low-cost production in solar energy.
Dye-sensitized solar cells (DSSCs) attract attention for high performance and potential low-cost production in solar energy.
Dye-sensitized solar cells (DSSCs) attract attention for high performance and potential low-cost production in solar energy.