Merck
686603
Sigma-Aldrich
Hyperbranced bis-MPA polyester-16-hydroxyl, generation 2
≥97%
Sinónimos:
AHL-16-OH, Hyperbranched Polymer, Hyperpolymer
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C75H128O45
Número de CAS:
Peso molecular:
1749.79
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
descripción
hydroxyl surface groups
Nivel de calidad
Ensayo
≥97%
Formulario
powder (lyophilized)
mol peso
generation 2
nº de grupos superficiales
16 (avg.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(CO)(CO)C(=O)OCC(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)C(=O)OCCOCCOCC(COCCOC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)(COCCOC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)COCCOC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO
InChI
1S/C75H128O45/c1-63(23-76,24-77)51(92)113-39-71(9,40-114-52(93)64(2,25-78)26-79)59(100)109-19-15-104-13-14-105-47-75(48-106-16-20-110-60(101)72(10,41-115-53(94)65(3,27-80)28-81)42-116-54(95)66(4,29-82)30-83,49-107-17-21-111-61(102)73(11,43-117-55(96)67(5,
Clave InChI
JXYWLUDKZAKIOZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Soluble in polar solvents such as DMSO, and methanol. Emulsifies in water (colloidal system).
Otras notas
bis-MPA = 2,2-bis(hydroxymethyl)propionic acid
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Dendrons in nanomaterials - Find features and benefits of polyester dendrons and hyperbranched polymer products.